Documentos Principais
ENAH659276C3
Enamine
4H,5H,6H-pyrrolo[1,2-b]pyrazol-2-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
159.62
Número MDL:
Iupac Name
5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazol-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.ClH/c7-6-4-5-2-1-3-9(5)8-6;/h4H,1-3H2,(H2,7,8);1H
chave InChI
OUKUFXPNFWHMGB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253428
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253428
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)