Documentos Principais
ENAH65927659
Enamine
sodium 3-methoxy-2-(methoxymethyl)propyl sulfate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
236.22
Número MDL:
Iupac Name
sodium 3-methoxy-2-(methoxymethyl)propyl sulfate
Inchi Code
1S/C6H14O6S.Na/c1-10-3-6(4-11-2)5-12-13(7,8)9;/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
chave InChI
HBBXPZIOSOQIBG-UHFFFAOYSA-M
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7456991
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7456991
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)