Documentos Principais
ENAH6591F63C
Enamine
tert-butyl N-[1-(3-aminopropyl)cyclopropyl]carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
214.31
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl (1-(3-aminopropyl)cyclopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-11(6-7-11)5-4-8-12/h4-8,12H2,1-3H3,(H,13,14)
chave InChI
DNNQFAMEYYSVIP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6368442
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6368442
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)