Documentos Principais
ENAH6591F5D1
Enamine
tert-butyl 4-(4-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
278.35
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-amino-3-pyridinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H22N4O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-8-6-17(7-9-18)12-10-16-5-4-11(12)15/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3,(H2,15,16)
chave InChI
RVCAZUBHOCWAGY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1673576
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1673576
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)