Documentos Principais
ENAH6591F4B8
Enamine
{2-azabicyclo[2.2.2]octan-4-yl}methanamine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
213.15
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(2-azabicyclo[2.2.2]octan-4-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2.2ClH/c9-5-8-3-1-7(2-4-8)10-6-8;;/h7,10H,1-6,9H2;2*1H
chave InChI
OAAVTLKQPOALBI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441627
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441627
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)