Documentos Principais
ENAH65919B3E
Enamine
N-cyclohexyl-3-methoxypropanamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
185.27
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-cyclohexyl-3-methoxypropanamide
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-13-8-7-10(12)11-9-5-3-2-4-6-9/h9H,2-8H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
GPEMPGAZJQXHFJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7470427
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7470427
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)