Documentos Principais
ENAH65919B36
Enamine
ethyl 3-(6-bromopyridin-3-yl)-2-acetamidopropanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
315.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl 2-acetamido-3-(6-bromopyridin-3-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C12H15BrN2O3/c1-3-18-12(17)10(15-8(2)16)6-9-4-5-11(13)14-7-9/h4-5,7,10H,3,6H2,1-2H3,(H,15,16)
chave InChI
KFXGQAFHLDFGPL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442945
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442945
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)