Documentos Principais
ENAH65919A4B
Enamine
methyl (2E)-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)but-2-enoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
198.14
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl (E)-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)but-2-enoate
Inchi Code
1S/C7H9F3O3/c1-12-6(11)3-2-4-13-5-7(8,9)10/h2-3H,4-5H2,1H3/b3-2+
chave InChI
NPHAQDSRNXIXHZ-NSCUHMNNSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471087
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471087
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)