Documentos Principais
ENAH65919A48
Enamine
2-(5,5-dimethylpyrrolidin-3-yl)ethan-1-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
143.23
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(5,5-dimethylpyrrolidin-3-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-8(2)5-7(3-4-10)6-9-8/h7,9-10H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
FJBHVDOFTTUVHD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6312953
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6312953
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)