Documentos Principais
ENAH65919A11
Enamine
3-bromo-2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
209.04
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran
Inchi Code
1S/C6H9BrO3/c1-8-5-3-4(7)6(9-2)10-5/h3,5-6H,1-2H3
chave InChI
RUBCKABMZZZEAK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459336
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459336
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)