Documentos Principais
ENAH6591996F
Enamine
ethyl 3-hydroxybicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3-hydroxybicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)8-6-3-5(10)4-7(6)8/h5-8,10H,2-4H2,1H3
chave InChI
UJQGBLCKEKGWPH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7421034
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7421034
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)