Documentos Principais
ENAH65919909
Enamine
5-bromo-4-methyl-2,3-dihydro-1H-indene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
211.1
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-methyl-2,3-dihydro-1H-indene
Inchi Code
1S/C10H11Br/c1-7-9-4-2-3-8(9)5-6-10(7)11/h5-6H,2-4H2,1H3
chave InChI
VHBNXEDWPOSQQN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7470975
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7470975
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)