Documentos Principais
ENAH58168863
Enamine
rac-(2R,4S)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]-4-(2-methylpropyl)piperidine-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
285.38
Número MDL:
Iupac Name
(2S,4R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-isobutylpiperidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H27NO4/c1-10(2)8-11-6-7-16(12(9-11)13(17)18)14(19)20-15(3,4)5/h10-12H,6-9H2,1-5H3,(H,17,18)/t11-,12-/m0/s1
chave InChI
UBRMYQZGTILCEP-RYUDHWBXSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465850
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465850
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)