Documentos Principais
ENAH581687D4
Enamine
2-fluoro-3-methoxy-2-methyl-3-oxopropanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
150.11
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-fluoro-3-methoxy-2-methyl-3-oxopropanoic acid
Inchi Code
1S/C5H7FO4/c1-5(6,3(7)8)4(9)10-2/h1-2H3,(H,7,8)
chave InChI
BQXMKAYOKMMUPC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464289
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464289
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)