ENAH58168798
Enamine
3-(4-methoxyphenoxy)prop-2-enoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
194.19
Iupac Name
(2E)-3-(4-methoxyphenoxy)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O4/c1-13-8-2-4-9(5-3-8)14-7-6-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-6+
chave InChI
AGGBRPQDAQOWIM-VOTSOKGWSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463685
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463685
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)