Documentos Principais
ENAH58168789
Enamine
3-chloro-N-methyl-2-nitroaniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
186.6
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-N-methyl-2-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-9-6-4-2-3-5(8)7(6)10(11)12/h2-4,9H,1H3
chave InChI
ZMBXPFROSLWNDZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431596
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431596
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)