Documentos Principais
ENAH58168537
Enamine
rac-(1R,2S,5S)-5-(propan-2-yl)bicyclo[3.1.0]hexan-2-amine hydrochloride
About This Item
Peso molecular:
175.7
Número MDL:
Iupac Name
(1R,2S,5S)-5-isopropylbicyclo[3.1.0]hexan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c1-6(2)9-4-3-8(10)7(9)5-9;/h6-8H,3-5,10H2,1-2H3;1H/t7-,8-,9-;/m0./s1
chave InChI
MPVNPOJKXCMCEM-YWUTZLAHSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7461147
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7461147
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)