Documentos Principais
ENAH5802F4A3
Enamine
2,5-dichloro-4-methylthiophene-3-sulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
265.57
Número MDL:
Iupac Name
2,5-dichloro-4-methylthiophene-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H3Cl3O2S2/c1-2-3(12(8,9)10)5(7)11-4(2)6/h1H3
chave InChI
PFSFHYOUCDSGDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6766666
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6766666