Documentos Principais
ENAH5802F3CF
Enamine
2-[(4-fluorophenyl)amino]propanamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
182.2
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-fluoroanilino)propanamide
Inchi Code
1S/C9H11FN2O/c1-6(9(11)13)12-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-6,12H,1H3,(H2,11,13)
chave InChI
VAJZJAWYEXHBCS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3006516
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3006516
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)