Documentos Principais
ENAH5802F374
Enamine
3-(methylamino)benzamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
186.64
Número MDL:
Iupac Name
3-(methylamino)benzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O.ClH/c1-10-7-4-2-3-6(5-7)8(9)11;/h2-5,10H,1H3,(H2,9,11);1H
chave InChI
QEZGCATUKGDFDD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7428006
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7428006
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)