Documentos Principais
ENAH5802F24B
Enamine
7-(azetidin-3-yloxy)quinoline dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
273.16
Número MDL:
Iupac Name
7-(azetidin-3-yloxy)quinoline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12N2O.2ClH/c1-2-9-3-4-10(6-12(9)14-5-1)15-11-7-13-8-11;;/h1-6,11,13H,7-8H2;2*1H
chave InChI
KANILWZMFUDAMI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439020
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439020
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)