Documentos Principais
ENAH5802F238
Enamine
1-[4-(aminomethyl)piperidin-1-yl]-2-phenylethan-1-one dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
305.25
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-(aminomethyl)piperidin-1-yl)-2-phenylethan-1-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H20N2O.2ClH/c15-11-13-6-8-16(9-7-13)14(17)10-12-4-2-1-3-5-12;;/h1-5,13H,6-11,15H2;2*1H
chave InChI
UXKPKHNKQAPFEN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435616
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435616
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)