Documentos Principais
ENAH5802F1C8
Enamine
4-(3,3-dimethylazetidin-1-yl)aniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
176.26
Número MDL:
Iupac Name
4-(3,3-dimethylazetidin-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-11(2)7-13(8-11)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6H,7-8,12H2,1-2H3
chave InChI
RUZVATLMZVRTDQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3040080
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3040080
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)