Documentos Principais
ENAH5802F1B9
Enamine
[3-(1H-pyrazol-3-yl)phenyl]methanamine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
246.14
Número MDL:
Iupac Name
(3-(1H-pyrazol-3-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3.2ClH/c11-7-8-2-1-3-9(6-8)10-4-5-12-13-10;;/h1-6H,7,11H2,(H,12,13);2*1H
chave InChI
QDCVDUTYSXOGNW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355332
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355332
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)