Documentos Principais
ENAH5802F177
Enamine
2,4-difluoro-6-methoxyaniline hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
195.6
Número MDL:
Iupac Name
2,4-difluoro-6-methoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7F2NO.ClH/c1-11-6-3-4(8)2-5(9)7(6)10;/h2-3H,10H2,1H3;1H
chave InChI
HUQYXXBCWVFKAN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442700
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442700
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)