Documentos Principais
ENAH5802F0D2
Enamine
spiro[3.4]octan-6-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
161.67
Número MDL:
Iupac Name
spiro[3.4]octan-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c9-7-2-5-8(6-7)3-1-4-8;/h7H,1-6,9H2;1H
chave InChI
VNPSBVAGSLLRCA-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443453
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443453
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)