Documentos Principais
ENAH5802F007
Enamine
3-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}(carboxy)methyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
273.29
Número MDL:
Iupac Name
3-(((tert-butoxycarbonyl)amino)(carboxy)methyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19NO6/c1-12(2,3)19-11(18)13-8(10(16)17)6-4-7(5-6)9(14)15/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)
chave InChI
PTDKHKHMIYCGRG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432902
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432902
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)