Documentos Principais
ENAH5802ECD9
Enamine
2-(5-methylthiophen-3-yl)acetonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
137.21
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(5-methyl-3-thienyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H7NS/c1-6-4-7(2-3-8)5-9-6/h4-5H,2H2,1H3
chave InChI
STMUCCWHUNLHJX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204176
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204176
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)