Documentos Principais
ENAH5802EBB0
Enamine
1-(1-benzothiophen-2-yl)-2-methoxyethan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
206.27
Número MDL:
Iupac Name
1-(benzo[b]thiophen-2-yl)-2-methoxyethan-1-one
Inchi Code
1S/C11H10O2S/c1-13-7-9(12)11-6-8-4-2-3-5-10(8)14-11/h2-6H,7H2,1H3
chave InChI
LTBFUYDTIDIPPK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5353687
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5353687
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)