Documentos Principais
ENAH5802EAE6
Enamine
3-hydrazinyl-2-methoxypyridine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
212.08
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-hydrazineyl-2-methoxypyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O.2ClH/c1-10-6-5(9-7)3-2-4-8-6;;/h2-4,9H,7H2,1H3;2*1H
chave InChI
CXVOTUIYGMGVFJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438417
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438417
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)