Documentos Principais
ENAH5802EA47
Enamine
1-[(2,5-dibromophenyl)methyl]-1H-indole-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
409.08
Número MDL:
Iupac Name
1-(2,5-dibromobenzyl)-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H11Br2NO2/c17-12-5-6-13(18)11(7-12)9-19-14-4-2-1-3-10(14)8-15(19)16(20)21/h1-8H,9H2,(H,20,21)
chave InChI
YFNXNKZXYZYCRI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440207
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440207
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)