Documentos Principais
ENAH5802E3B1
Enamine
5-bromo-4-(morpholin-4-yl)pyrimidin-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
259.11
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-morpholinopyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C8H11BrN4O/c9-6-5-11-8(10)12-7(6)13-1-3-14-4-2-13/h5H,1-4H2,(H2,10,11,12)
chave InChI
KWJWDMNRVWCVIR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3276391
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3276391
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)