Documentos Principais
ENAH5802E32F
Enamine
7-bromo-8-methoxyisoquinoline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
238.08
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
7-bromo-8-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-13-10-8-6-12-5-4-7(8)2-3-9(10)11/h2-6H,1H3
chave InChI
RZKBDXIVILJRDR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354932
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354932
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)