Documentos Principais
ENAH5802E28D
Enamine
4-chloro-6-fluoro-2-methoxyquinoline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
211.62
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-chloro-6-fluoro-2-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H7ClFNO/c1-14-10-5-8(11)7-4-6(12)2-3-9(7)13-10/h2-5H,1H3
chave InChI
DBMPMKZUDDEZPY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431193
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431193
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)