Documentos Principais
ENAH5802E172
Enamine
2-(piperazin-1-yl)-1,3-benzoxazole-7-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
247.25
Número MDL:
Iupac Name
2-(piperazin-1-yl)benzo[d]oxazole-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H13N3O3/c16-11(17)8-2-1-3-9-10(8)18-12(14-9)15-6-4-13-5-7-15/h1-3,13H,4-7H2,(H,16,17)
chave InChI
IONCYUDYFKYGKL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426679
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426679
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)