Documentos Principais
ENAH5802DA0F
Enamine
6-phenylhex-5-ynoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
188.23
Número MDL:
Iupac Name
6-phenyl-5-hexynoic acid
Inchi Code
1S/C12H12O2/c13-12(14)10-6-2-5-9-11-7-3-1-4-8-11/h1,3-4,7-8H,2,6,10H2,(H,13,14)
chave InChI
FUHLKHRPVQPCIW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434781
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434781
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)