Documentos Principais
ENAH38A2DAD8
Enamine
1-[(3R)-3-aminopiperidin-1-yl]ethan-1-one dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
215.12
Número MDL:
Iupac Name
(R)-1-(3-aminopiperidin-1-yl)ethan-1-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.2ClH/c1-6(10)9-4-2-3-7(8)5-9;;/h7H,2-5,8H2,1H3;2*1H/t7-;;/m1../s1
chave InChI
YQGLCYRTQRISIT-XCUBXKJBSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354223
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354223
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)