Documentos Principais
ENAH38A2D980
Enamine
(2,6-dichloro-4-methoxyphenyl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
207.06
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
78-79
Iupac Name
(2,6-dichloro-4-methoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8Cl2O2/c1-12-5-2-7(9)6(4-11)8(10)3-5/h2-3,11H,4H2,1H3
chave InChI
GZPKMEKJXBJIEZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6767118
Melting Point
78-79
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6767118
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)