Documentos Principais
ENAH38A2D93F
Enamine
5-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
177.13
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
Inchi Code
1S/C7H6F3NO/c1-4-2-5(12)3-11-6(4)7(8,9)10/h2-3,12H,1H3
chave InChI
OYMANMVJKUJZAW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6766651
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6766651
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)