Documentos Principais
ENAH38A2D8F3
Enamine
2-(azetidin-3-yl)-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
260.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(azetidin-3-yl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N3.2ClH/c1-14-10-5-3-2-4-9(10)13-11(14)8-6-12-7-8;;/h2-5,8,12H,6-7H2,1H3;2*1H
chave InChI
LSMJORPYFDZKRR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764713
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764713
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)