Documentos Principais
ENAH38A2D89C
Enamine
potassium {bicyclo[3.1.0]hexan-1-yl}trifluoroboranuide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
188.04
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
potassium bicyclo[3.1.0]hexan-1-yltrifluoroborate
Inchi Code
1S/C6H9BF3.K/c8-7(9,10)6-3-1-2-5(6)4-6;/h5H,1-4H2;/q-1;+1
chave InChI
XRGYDQRJKUAHRX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764148
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764148
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)