Documentos Principais
ENAH38A2CF1A
Enamine
propan-2-yl 2-(2,6-dichlorophenyl)acetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
247.12
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
isopropyl 2-(2,6-dichlorophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C11H12Cl2O2/c1-7(2)15-11(14)6-8-9(12)4-3-5-10(8)13/h3-5,7H,6H2,1-2H3
chave InChI
XLDVQLKUCUZLGO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759447
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759447
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)