Documentos Principais
ENAH38A2CE83
Enamine
(1-bromocyclobutyl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
165.03
Número MDL:
Iupac Name
(1-bromocyclobutyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H9BrO/c6-5(4-7)2-1-3-5/h7H,1-4H2
chave InChI
LTQJDTFEKCSGAG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6756996
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6756996