Documentos Principais
ENAH38A2CE0C
Enamine
3-bromothieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
258.1
Número MDL:
pf
221-222
Iupac Name
3-bromothieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrNO2S/c9-5-6-4(2-1-3-10-6)13-7(5)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
chave InChI
AQXGWYFJQUCGCC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504691
Melting Point
221-222
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504691
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)