Documentos Principais
ENAH38A2CDB7
Enamine
ethyl 3-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
210.26
Número MDL:
pf
116-117
Iupac Name
ethyl 3-methylimidazo[2,1-b]thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H10N2O2S/c1-3-13-8(12)7-4-10-9-11(7)6(2)5-14-9/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
ZSOWNWNGJJRCIA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746570
Melting Point
116-117
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746570
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)