Documentos Principais
ENAH38A2CD38
Enamine
2-cyclopropyl-1lambda6,2,6-thiadiazinane-1,1-dione
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
176.24
Número MDL:
Iupac Name
2-cyclopropyl-1,2,6-thiadiazinane 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C6H12N2O2S/c9-11(10)7-4-1-5-8(11)6-2-3-6/h6-7H,1-5H2
chave InChI
HAOAIVLPHKIKQR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739614
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739614
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)