Documentos Principais
ENAH38A2C07A
Enamine
tert-butyl 3,10-diazabicyclo[4.3.1]decane-10-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
240.35
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3,10-diazabicyclo[4.3.1]decane-10-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-10-5-4-6-11(15)9-14-8-7-10/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3
chave InChI
LIGAGWJQAVPQAE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487148
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487148
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)