Documentos Principais
ENAH38A2BDB9
Enamine
9-methyl-9H-carbazole-3,6-dicarbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
237.26
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
211-212
Iupac Name
9-methyl-9H-carbazole-3,6-dicarbaldehyde
Inchi Code
1S/C15H11NO2/c1-16-14-4-2-10(8-17)6-12(14)13-7-11(9-18)3-5-15(13)16/h2-9H,1H3
chave InChI
ADDBIFUIFFYIQN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272036
Melting Point
211-212
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272036
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)