Documentos Principais
ENAH31552277
Enamine
4-nitro-1H,3H-thieno[3,4-c]furan-1,3-dione
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
199.14
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-nitro-1H,3H-thieno[3,4-c]furan-1,3-dione
Inchi Code
1S/C6HNO5S/c8-5-2-1-13-4(7(10)11)3(2)6(9)12-5/h1H
chave InChI
XYLLPTJEAUKCAF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6742948
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6742948