Documentos Principais
ENAH31552271
Enamine
methyl 3-[(1r,3r)-3-aminocyclobutyl]benzoate hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
241.72
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-((1r,3r)-3-aminocyclobutyl)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c1-15-12(14)9-4-2-3-8(5-9)10-6-11(13)7-10;/h2-5,10-11H,6-7,13H2,1H3;1H/t10-,11-;
chave InChI
CNZZCKQDEVBINN-PFWPSKEQSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735776
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735776
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)